3-(Ethylcarbamoyl)-5-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5014-1G
APOSPC5014-1GEA 205 EUR InStock
APOSPC5014-1G
3-(Ethylcarbamoyl)-5-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-(Ethylcarbamoyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Melting Pt: 288…290 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235055
CAS-Nummer: 874219-38-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge