3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC502024-1G PC502024-250MG
APOSPC502024-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrF₃IO
MW: 392.939 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28060517
CAS-Nummer: 1823897-02-4
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge