2-(Chloromethyl)-5-fluoro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC502040-250MG
APOSPC502040-250MGEA 140 EUR InStock
APOSPC502040-250MG
2-(Chloromethyl)-5-fluoro-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₅ClFNO
MW: 185.583 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696613
CAS-Nummer: 143708-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge