4-chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinazoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502110-250MG
APOSPC502110-250MGEA 81.2 EUR InStock
APOSPC502110-250MG
4-chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinazoline 95+%
4-chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel: C₉H₃ClF₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09954902
CAS-Nummer: 959238-11-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge