3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC502146-1G PC502146-250MG
APOSPC502146-1GEA 1400 EUR InStock
APOSPC502146-1G APOSPC502146-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃I
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398193
CAS-Nummer: 1261795-42-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge