5-Chloro-4-fluoro-2-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502149-250MG
APOSPC502149-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSPC502149-250MG
5-Chloro-4-fluoro-2-methylaniline 97%
5-Chloro-4-fluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16817674
CAS-Nummer: 1242339-43-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge