Ethyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502395-1G
APOSPC502395-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502395-1G
Ethyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Formel: C₁₁H₈BrF₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12965122
CAS-Nummer: 104222-46-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge