2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC502457-250MG PC502457-1G PC502457-5G
APOSPC502457-250MGEA 174 EUR InStock
APOSPC502457-250MG APOSPC502457-1G APOSPC502457-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅O
MDL Number: MFCD31561157
CAS-Nummer: 2244081-55-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge