6-Bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC502571-1G
APOSPC502571-1GEA 1030 EUR InStock
APOSPC502571-1G
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene 95%
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₄BrFS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23705326
CAS-Nummer: 1427437-51-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge