2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502594-25G
APOSPC502594-25GEA 87 EUR InStock
APOSPC502594-25G
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038715
CAS-Nummer: 34667-88-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge