2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502684-1G PC502684-5G PC502684-10G
APOSPC502684-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC502684-1G APOSPC502684-5G APOSPC502684-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11856022
CAS-Nummer: 1114809-17-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge