Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502692-1G
APOSPC502692-1GEA 294 EUR InStock
APOSPC502692-1G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203799
CAS-Nummer: 773874-13-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge