2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methyl-2-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502745-1G
APOSPC502745-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502745-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methyl-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 3-methyl-2-nitrophenyl ether
Formel: C₁₄H₈F₅NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31630008
CAS-Nummer: 2244088-75-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge