2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC502835-1G
APOSPC502835-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502835-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-nitrophenyl ether
Formel: C₁₃H₆F₅NO₃
MW: 319.184 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31629980
CAS-Nummer: 2244088-47-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge