1-Chloro-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50377-1G
APOSPC50377-1GEA 162 EUR InStock
APOSPC50377-1G
1-Chloro-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 97%
1-Chloro-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅ClFNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847613
CAS-Nummer: 1089280-66-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge