Methyl 2-hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5048-100MG
APOSPC5048-100MGEA 29 EUR InStock
APOSPC5048-100MG
Methyl 2-hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl 2-hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₇F₃N₄O₂
Melting Pt: 132…134 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068147
CAS-Nummer: 175137-28-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge