1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50541-250MG
APOSPC50541-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSPC50541-250MG
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₈BrF₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32264077
CAS-Nummer: 2407339-63-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge