3-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC50560-5G
APOSPC50560-5GEA 3930 EUR InStock
APOSPC50560-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
3-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 2043403-57-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge