Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC5063L-1G PC5063L-250MG
APOSPC5063L-1GEA 190 EUR InStock
APOSPC5063L-1G APOSPC5063L-250MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
For determination of enantiomeric excess of alcohols and amines by NMR.


Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 89 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00044400
CAS-Nummer: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..