3-(2,2,2-Trifluroacetamido)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC5078-1G
APOSPC5078-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC5078-1G
3-(2,2,2-Trifluroacetamido)benzeneboronic acid 98%
3-(2,2,2-Trifluroacetamido)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₇BF₃NO₃
Melting Pt: 290…293 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235083
CAS-Nummer: 88978-20-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge