6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC508130-1G PC508130-250MG
APOSPC508130-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC508130-1G APOSPC508130-250MG
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28010396
CAS-Nummer: 1065093-30-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge