5-(Butylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5094-1G
APOSPC5094-1GEA 229 EUR InStock
APOSPC5094-1G
5-(Butylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 98%
5-(Butylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
Melting Pt: 174…176 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235104
CAS-Nummer: 874289-50-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge