2-Deoxy-2,2-difluoro-D-glucose
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC50973-1G
APOSPC50973-1GEA 919 EUR InStock
APOSPC50973-1G
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-glucose
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-glucose
Formel: C₆H₁₀F₂O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30062869
CAS-Nummer: 34245-90-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge