Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510023-25G
APOSPC510023-25GEA 252 EUR InStock
APOSPC510023-25G
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₇F₂NO₄
MW: 231.153 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11042826
CAS-Nummer: 1214387-06-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge