3-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510031-5G
APOSPC510031-5GEA 1120 EUR InStock
APOSPC510031-5G
3-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formel: C₁₃H₁₄BrFN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651734
CAS-Nummer: 1272755-79-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge