2-(3-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510045-5G
APOSPC510045-5GEA 1540 EUR InStock
APOSPC510045-5G
2-(3-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)pyridine
2-(3-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₀FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410430
CAS-Nummer: 887974-66-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge