[6-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510076-5G
APOSPC510076-5GEA 1840 EUR InStock
APOSPC510076-5G
[6-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410447
CAS-Nummer: 887974-41-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge