Ethyl 3-[Benzyl(methyl)amino]-2,2-difluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510088-1G
APOSPC510088-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510088-1G
Ethyl 3-[Benzyl(methyl)amino]-2,2-difluoropropanoate
Ethyl 3-[Benzyl(methyl)amino]-2,2-difluoropropanoate
Formel: C₁₃H₁₇F₂NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20134216
CAS-Nummer: 1346597-47-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge