(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (AOP) )
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510112-25G
APOSPC510112-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC510112-25G
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (AOP) )
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (AOP) )
Formel: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263289
CAS-Nummer: 156311-85-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge