Methyl 1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510120-5G
APOSPC510120-5GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510120-5G
Methyl 1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₄BrFO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22423121
CAS-Nummer: 1385694-54-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge