Methyl 4-Oxo-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510128-5G
APOSPC510128-5GEA 1120 EUR InStock
APOSPC510128-5G
Methyl 4-Oxo-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohexanecarboxylate
Methyl 4-Oxo-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₅F₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22423133
CAS-Nummer: 1242314-02-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge