Potassium Trifluoro(3-methoxybenzyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510145-1G
APOSPC510145-1GEA 804 EUR InStock
APOSPC510145-1G
Potassium Trifluoro(3-methoxybenzyl)borate
Potassium Trifluoro(3-methoxybenzyl)borate
Formel: C₈H₉BF₃O·K
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112716
CAS-Nummer: 1569524-37-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge