Ethyl 2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510175-1G
APOSPC510175-1GEA 804 EUR InStock
APOSPC510175-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoate hydrochloride
Ethyl 2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoate hydrochloride
Formel: C₆H₁₁F₂NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986811
CAS-Nummer: 1956311-12-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge