2,2,2-Trifluoro-N-[3-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510198-5G
APOSPC510198-5GEA 815 EUR InStock
APOSPC510198-5G
2,2,2-Trifluoro-N-[3-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-[3-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07330486
CAS-Nummer: 324560-66-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge