Methyl 3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510211-1G
APOSPC510211-1GEA 997 EUR InStock
APOSPC510211-1G
Methyl 3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionate
Methyl 3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionate
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16617025
CAS-Nummer: 184414-29-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge