Methyl 6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510213-1G
APOSPC510213-1GEA 397 EUR InStock
APOSPC510213-1G
Methyl 6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinate
Methyl 6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinate
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18408426
CAS-Nummer: 1261782-37-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge