5,6-Difluoro-2-(hydroxymethyl)-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510255-1G
APOSPC510255-1GEA 916 EUR InStock
APOSPC510255-1G
5,6-Difluoro-2-(hydroxymethyl)-benzimidazole
5,6-Difluoro-2-(hydroxymethyl)-benzimidazole
Formel: C₈H₆F₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01628314
CAS-Nummer: 1344314-81-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge