2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510256-5G
APOSPC510256-5GEA 440 EUR InStock
APOSPC510256-5G
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel: C₉H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12755183
CAS-Nummer: 6758-34-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge