3-[[(2-Tetrahydropyranyl)oxy][4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510267-1G
APOSPC510267-1GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510267-1G
3-[[(2-Tetrahydropyranyl)oxy][4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[[(2-Tetrahydropyranyl)oxy][4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₆F₃NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977398
CAS-Nummer: 2006277-46-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge