(R)-4-(Dibenzylamino)-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510297-1G
APOSPC510297-1GEA 611 EUR InStock
APOSPC510297-1G
(R)-4-(Dibenzylamino)-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
(R)-4-(Dibenzylamino)-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Formel: C₁₉H₂₄FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29055296
CAS-Nummer: 1609545-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge