2-[4-(Carboxymethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510318-1G
APOSPC510318-1GEA 1010 EUR InStock
APOSPC510318-1G
2-[4-(Carboxymethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetic acid
2-[4-(Carboxymethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29065897
CAS-Nummer: 1436389-36-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge