Ethyl 2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510327-5G
APOSPC510327-5GEA 1010 EUR InStock
APOSPC510327-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Formel: C₁₁H₉F₅O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17475883
CAS-Nummer: 73789-96-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge