Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510342-1G
APOSPC510342-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC510342-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetate
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11007701
CAS-Nummer: 112545-98-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge