6-(3-Fluorphenyl)-2-pyridincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC510349-1G
APOSPC510349-1GEA 493 EUR InStock
APOSPC510349-1G
6-(3-Fluorphenyl)-2-pyridincarbonsäure
6-(3-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₈FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410053
CAS-Nummer: 887982-40-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge