2-Nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC51051-1G
APOSPC51051-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC51051-1G
2-Nitro-3,4,5-trifluoroaniline
2-Nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20036244
CAS-Nummer: 882068-89-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge