2-Chlor-5-fluor-4-pyrimidinol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC51106-5G
APOSPC51106-5GEA 143 EUR InStock
APOSPC51106-5G
2-Chlor-5-fluor-4-pyrimidinol 95+%
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formel: C₄H₂ClFN₂O
Melting Pt: 176…177 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01346689
CAS-Nummer: 155-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge