2-(Trifluoromethoxy)benzyl trifluoromethyl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC51111-1G
APOSPC51111-1GEA 340 EUR InStock
APOSPC51111-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl trifluoromethyl sulphone
2-(Trifluoromethoxy)benzyl trifluoromethyl sulphone
Formel: C₉H₆F₆O₃S
MW: 308.198 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489422
CAS-Nummer: 1346521-39-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge