5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC51114-5G
APOSPC51114-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC51114-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrFNO
Melting Pt: 146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040265
CAS-Nummer: 1012084-53-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge