2-Bromo-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC51120-250MG
APOSPC51120-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC51120-250MG
2-Bromo-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrFNO
MW: 191.986 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257612
CAS-Nummer: 1211525-92-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge