Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC51211-1G PC51211-250MG
APOSPC51211-1GEA 395 EUR InStock
APOSPC51211-1G APOSPC51211-250MG
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18258301
CAS-Nummer: 1211539-36-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge